Print…
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Undecafluoro(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4325-25G PC4325-5G
APOSPC4325-25GEA 152 EUR
APOSPC4325-25G APOSPC4325-5G
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Perfluoro(ethylcyclohexane)
Fórmula: C₈F₁₆
Peso Molecular: 400.06 g/mol
Ponto de ebulição: 100…102 °C
Ponto de Fusão: –60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066613
Número CAS: 335-21-7