Print…
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC430579-1G PC430579-5G
APOSPC430579-1GEA 0 EUR
APOSPC430579-1G APOSPC430579-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739493
Número CAS: 399-00-8