Print…
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 161 EUR
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₅F₃OS
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD20926386
Número CAS: 1353011-97-8