Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC430287-100MG PC430287-250MG
APOSPC430287-100MGEA 179 EUR
APOSPC430287-100MG APOSPC430287-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₈FNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015060
Número CAS: 1241725-64-3