Print…
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC430275-1G PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA 406 EUR
APOSPC430275-1G APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Fórmula: C₅H₇BF₃O·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348448
Número CAS: 1366170-42-4