Print…
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC430268-1G PC430268-250MG
APOSPC430268-1GEA 79.9 EUR
APOSPC430268-1G APOSPC430268-250MG
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Fórmula: C₉H₁₀FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD19443457
Número CAS: 890129-90-5