Print…
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC430267-250MG PC430267-100MG PC430267-1G
APOSPC430267-250MGEA 0 EUR
APOSPC430267-250MG APOSPC430267-100MG APOSPC430267-1G
3,4-Difluoro-5-methylaniline
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Fórmula: C₇H₇F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22490569
Número CAS: 1505944-46-6