Print…
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-amino-3,5-difluorobenzoicacid
PC430006-1G PC430006-5G PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA 95.7 EUR
APOSPC430006-1G APOSPC430006-5G APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407440
Número CAS: 500577-99-1