Print…
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC430003-1G PC430003-5G
APOSPC430003-1GEA 0 EUR
APOSPC430003-1G APOSPC430003-5G
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698048
Número CAS: 958991-48-5