Print…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 212 EUR
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Fórmula: C₈H₃ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972720
Número CAS: 80277-45-8