Print…
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC42590-1G PC42590-5G PC42590-10G
APOSPC42590-1GEA 21.9 EUR
APOSPC42590-1G APOSPC42590-5G APOSPC42590-10G
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18262185
Número CAS: 1068976-51-1