Print…
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4246-1G PC4246-250MG
APOSPC4246-1GEA 348 EUR
APOSPC4246-1G APOSPC4246-250MG
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₂F₂INO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368756
Número CAS: 886762-63-6