Print…
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC421227-100MG PC421227-250MG
APOSPC421227-100MGEA 857 EUR
APOSPC421227-100MG APOSPC421227-250MG
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one
Fórmula: C₁₄H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29472335
Número CAS: 1584139-77-4