4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC421217-100MG
PC421217-1G
PC421217-250MG
APOSPC421217-100MGEA
449
EUR
APOSPC421217-100MG
APOSPC421217-1G
APOSPC421217-250MG
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide
Fórmula:
C₁₁H₁₂FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20726776 Número CAS: 1242156-52-0 |