Print…
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC421190-100MG PC421190-1G PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA 360 EUR
APOSPC421190-100MG APOSPC421190-1G APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18324916
Número CAS: 127406-53-5