Print…
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC421187-100MG PC421187-250MG
APOSPC421187-100MGEA 701 EUR
APOSPC421187-100MG APOSPC421187-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20639702
Número CAS: 220352-36-3