Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC421158-1G PC421158-5G
APOSPC421158-1GEA 95.7 EUR
APOSPC421158-1G APOSPC421158-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso Molecular: 225.552 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13188811
Número CAS: 796090-23-8