Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 234 EUR
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Fórmula: C₆H₃BrF₃N·BrH
Ponto de Fusão: 197…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19690886
Número CAS: 1354425-60-7