Print…
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-6-fluoronicotinic acid
PC421066-1G PC421066-250MG PC421066-5G
APOSPC421066-1GEA 491 EUR
APOSPC421066-1G APOSPC421066-250MG APOSPC421066-5G
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185798
Número CAS: 1214332-31-6