Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC421042-100MG PC421042-250MG
APOSPC421042-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC421042-100MG APOSPC421042-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18261445
Número CAS: 1070892-04-4