Print…
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC421030-500MG PC421030-250MG
APOSPC421030-500MGEA 94.5 EUR
APOSPC421030-500MG APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Fórmula: C₆H₄BrF₂NO
Peso Molecular: 224.003 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185842
Número CAS: 845827-14-7