Print…
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 301 EUR
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Fórmula: C₆H₄ClF₂NO
Peso Molecular: 179.552 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185850
Número CAS: 1214377-45-3