2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC421027-1G
PC421027-500MG
APOSPC421027-1GEA
144
EUR
APOSPC421027-1G
APOSPC421027-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Fórmula:
C₆H₄ClF₂NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13185849 Número CAS: 1206980-28-0 |