Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC421021-1G PC421021-500MG PC421021-5G
APOSPC421021-1GEA 190 EUR
APOSPC421021-1G APOSPC421021-500MG APOSPC421021-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃NO
Peso Molecular: 241.993 g/mol
Ponto de ebulição: 75 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10698596
Número CAS: 888327-36-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III