Print…
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC421019-1G PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA 92.8 EUR
APOSPC421019-1G APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₈H₅F₆NO·ClH
Peso Molecular: 281.583 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27923427
Número CAS: 1588441-12-6