Print…
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(4-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421014-1G PC421014-250MG PC421014-5G
APOSPC421014-1GEA 139 EUR
APOSPC421014-1G APOSPC421014-250MG APOSPC421014-5G
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₀ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02063016
Número CAS: 126866-15-7