Print…
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421010-1G PC421010-250MG PC421010-5G
APOSPC421010-1GEA 139 EUR
APOSPC421010-1G APOSPC421010-250MG APOSPC421010-5G
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Fórmula: C₁₄H₉Cl₂FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16350604
Número CAS: 611220-24-7