Print…
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(3-fluorophenyl)ethanone
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 139 EUR
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₀F₂O
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12605191
Número CAS: 40281-51-4