Print…
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-2-oxopropanoic acid sodium salt monohydrate, 3-Fluoropyruvic acid sodium salt monohydrate
PC4205-1G PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA 434 EUR
APOSPC4205-1G APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Fórmula: C₃H₂FO₃·Na·H₂O
Ponto de Fusão: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149108
Número CAS: 238754-68-2
EINECS: 220-880-1