Print…
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC420025-1G PC420025-500MG
APOSPC420025-1GEA 0 EUR
APOSPC420025-1G APOSPC420025-500MG
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₃F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22683336
Número CAS: 1523618-02-1