Print…
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide
PC4175W-1G PC4175W-5G
APOSPC4175W-1GEA 91.9 EUR
APOSPC4175W-1G APOSPC4175W-5G
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₁₄H₉F₄NO
Peso Molecular: 283.221 g/mol
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045089
Número CAS: 33489-71-3