Print…
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4170-1G PC4170-5G
APOSPC4170-1GEA 357 EUR
APOSPC4170-1G APOSPC4170-5G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole
Fórmula: C₄HClF₃NS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972713
Número CAS: 105315-45-5