Print…
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC412554-1G PC412554-250MG
APOSPC412554-1GEA 179 EUR
APOSPC412554-1G APOSPC412554-250MG
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid
Fórmula: C₆H₄BClF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13188845
Número CAS: 1446486-10-7