Print…
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 122 EUR
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₈BFO₄
Peso Molecular: 280.10 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16996304
Número CAS: 1400976-17-1