Print…
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 24.8 EUR
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17214242
Número CAS: 1256345-60-4