Print…
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 125 EUR
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Peso Molecular: 169.946 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21603758
Número CAS: 1331945-14-2