Print…
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC412365-1G PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA 406 EUR
APOSPC412365-1G APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BF₂O₃
Peso Molecular: 187.936 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21609510
Número CAS: 1395417-65-8