Print…
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Chloro-2-fluoropyridne-5-boronic acid pinacol ester
PC412317-1G PC412317-250MG
APOSPC412317-1GEA 295 EUR
APOSPC412317-1G APOSPC412317-250MG
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₄BClFNO₂
Peso Molecular: 257.497 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16995268
Número CAS: 1220219-73-7