Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC412302-1G PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA 284 EUR
APOSPC412302-1G APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BClFO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09998845
Número CAS: 1256355-46-0