Print…
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC412286-1G PC412286-250MG
APOSPC412286-1GEA 1020 EUR
APOSPC412286-1G APOSPC412286-250MG
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₄BClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143597
Número CAS: 1218790-15-8