Print…
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC412218-1G PC412218-250MG
APOSPC412218-1GEA 647 EUR
APOSPC412218-1G APOSPC412218-250MG
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025966
Número CAS: 1150114-48-9