Print…
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC412198-1G PC412198-250MG
APOSPC412198-1GEA 0 EUR
APOSPC412198-1G APOSPC412198-250MG
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015760
Número CAS: 1256354-92-3