Print…
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Fluoro-5-morpholinophenyl)boronic acid
PC412143-250MG PC412143-1G
APOSPC412143-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC412143-250MG APOSPC412143-1G
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546541
Número CAS: 1217500-95-2