4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC412134-1G
PC412134-250MG
APOSPC412134-1GEA
453
EUR
APOSPC412134-1G
APOSPC412134-250MG
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Fórmula:
C₁₂H₉BF₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14636486 Número CAS: 1029438-51-4 |