Print…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC412069-1G PC412069-500MG PC412069-5G
APOSPC412069-1GEA 154 EUR
APOSPC412069-1G APOSPC412069-500MG APOSPC412069-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08706257
Número CAS: 208641-98-9