Print…
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412062-1G PC412062-5G PC412062-25G
APOSPC412062-1GEA 130 EUR
APOSPC412062-1G APOSPC412062-5G APOSPC412062-25G
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17926485
Número CAS: 1256355-08-4