1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC411337-1G
PC411337-5G
APOSPC411337-1GEA
58
EUR
APOSPC411337-1G
APOSPC411337-5G
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Fórmula:
C₆H₁₀FN₃·2ClH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD28962830 Número CAS: 1855907-13-9 |