Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411333-1G PC411333-5G
APOSPC411333-1GEA 0 EUR
APOSPC411333-1G APOSPC411333-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₅F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01312008
Número CAS: 153085-14-4