Print…
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411329-1G PC411329-5G
APOSPC411329-1GEA 284 EUR
APOSPC411329-1G APOSPC411329-5G
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16872039
Número CAS: 1241675-88-6