Print…
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 87 EUR
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₆ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25371345
Número CAS: 1429419-75-9